VWR® Probenfläschchen
16,00 ml, Flat bottom, 21×70 mm, Klar, Ja, 18-400, PP, Schwarz, PTFE liner, -
Schraubhalsfläschchen mit flachem Boden aus klarem Borosilikatglas.
- Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Lieferung mit Schraubverschlüssen
Ideal zur Aufbewahrung von Flüssigkeiten und Pulvern.
:
:
:
:
:
- Mit Deckel:Ja
- Verschlussmaterial:PP
- Verschlussgröße:18-400
- Ø×H:21×70 mm
- Septum:PTFE liner
- Steril:-
- Kapazität:16,00 ml
- Farbe:Klar
- Seq:06
- Verschluss-Farbe:Schwarz
- Boden:Flat bottom