VWR® Probenfläschchen
12,00 ml, Flat bottom, 19×65 mm, Klar, Ja, 15-425, PP, Schwarz, PTFE liner, -
Anbieter: VWR Collection
Direkt zu
Product Details & Documents
Schraubhalsfläschchen mit flachem Boden aus klarem Borosilikatglas.
- Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Lieferung mit Schraubverschlüssen
Ideal zur Aufbewahrung von Flüssigkeiten und Pulvern.
Zertifizierung:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Technische Daten
- Mit Deckel:Ja
- Verschlussmaterial:PP
- Verschlussgröße:15-425
- Ø×H:19×65 mm
- Septum:PTFE liner
- Steril:-
- Kapazität:12,00 ml
- Farbe:Klar
- Seq:05
- Verschluss-Farbe:Schwarz
- Boden:Flat bottom