VWR® Probenfläschchen
8,00 ml, Flat bottom, 17×60 mm, Klar, Ja, 15-425, PP, Schwarz, PTFE liner, -
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Schraubhalsfläschchen mit flachem Boden aus klarem Borosilikatglas.
- Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Lieferung mit Schraubverschlüssen
Ideal zur Aufbewahrung von Flüssigkeiten und Pulvern.
:
:
:
:
:
Specifications
- Mit Deckel:Ja
- Verschlussmaterial:PP
- Verschlussgröße:15-425
- Ø×H:17×60 mm
- Septum:PTFE liner
- Steril:-
- Kapazität:8,00 ml
- Farbe:Klar
- Seq:04
- Verschluss-Farbe:Schwarz
- Boden:Flat bottom