VWR® Probenfläschchen
2,00 ml, Flat bottom, 12×35 mm, Klar, Ja, 8-425, PP, Schwarz, PTFE liner, -
Schraubhalsfläschchen mit flachem Boden aus klarem Borosilikatglas.
- Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Lieferung mit Schraubverschlüssen
Ideal zur Aufbewahrung von Flüssigkeiten und Pulvern.
:
:
:
:
:
- Mit Deckel:Ja
- Verschlussmaterial:PP
- Verschlussgröße:8-425
- Ø×H:12×35 mm
- Septum:PTFE liner
- Steril:-
- Kapazität:2,00 ml
- Farbe:Klar
- Seq:01
- Verschluss-Farbe:Schwarz
- Boden:Flat bottom