AuftragsverfolgungKontakt
Kunststoffbox, durchscheinendes Polypropylen | Avantor
Kunststoffbox, durchscheinendes Polypropylen
Kunststoffbox, 1 Fach, Fachgröße 121×72 mm, 130×90×25 mm
Katalognr. 216-3028
Anbieter:   VWR Collection
Kunststoffbox, durchscheinendes Polypropylen
Katalognr. 216-3028
Anbieter:  VWR Collection
Kunststoffbox, durchscheinendes Polypropylen
Kunststoffbox, durchscheinendes Polypropylen
Kunststoffbox, 1 Fach, Fachgröße 121×72 mm, 130×90×25 mm
Preis
41.20 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 16 ST
Product Details & Documents
Dieses Sortiment an Kunststoffboxen bietet eine moderne und praktische Lösung für die Lagerung, Organisation, den Transport und die Präsentation von Kleinteilen. Mit ihrem innovativen Design eignen sich diese Kunststoffboxen ideal für verschiedene Branchen wie Optik, Elektronik, Labore, Industrie, Museen und den medizinischen Bereich.
  • 5 verfügbar Formate: A4, A5, A6, A7 und A8
  • Material: 100 % recycelbares Polypropylen
  • Klappdeckel mit sicherem Schnappverschluss
  • Hervorragende Stapelbarkeit durch Stapelfüße
  • Temperaturbeständigkeit von –20 bis +80 °C
  • Durchsichtiger Deckel für hervorragende Sichtbarkeit des Inhalts
  • Trennwände reichen bis zur Oberseite der Box, um die Bewegung kleiner Gegenstände zwischen den Fächern zu verhindern
  • Feste und herausnehmbare Fächer für die Formate A4, A5 und A6, feste Fächer für die Formate A7 und A8
Ihre Vielseitigkeit macht sie ideal für viele Anwendungen in verschiedenen Bereichen wie Optik, Elektronik, Labor, Industrie, Museen und im medizinischen Bereich.
Dokumente
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Kunststoffbox, 1 Fach, Fachgröße 121×72 mm
  • B×T×H:
    130×90×25 mm