b.safe Fittings PFAS-Analytik
Fitting PFAS-Analytik, 10 pro Packung, Weiß, 1,6 mm (¹/₁₆")
Catalog # BOHLM401-06
Supplier: Bohlender
Jump to:
Product Details & Documents
Fittings aus PE zur Fixierung von Schläuchen in den Kapillaranschlüssen (Gewinde UNF ¹/₄" 28G) von b.safe Caps PFAS-Analytik.
Der konische Dichtkegel klemmt den Schlauch und dichtet am Anschluss zuverlässig ab.
Documents
b.safe Air Valve PFAS Analytic.pdf
Additional Product Details
Specifications
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Fitting PFAS-Analytik, 10 pro Packung
- Seq:01
- For tubing ext.Ø:1,6 mm (¹/₁₆")