OLEIC ACID (U-13C18 98%13C) 1 * 5 mg
Katalognr. CAMBCLM-460-PK
Anbieter: CAMBRIDGE ISOTOPE LABS
Frequently Bought Together
2-Propanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® für die präparative HPLC
Anbieter: VWR Chemicals
Methanol, LiChrosolv® getestet für UHPLC-MS, Supelco®
Anbieter: Merck
Xylol (Isomerengemisch) ≥98,5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Anbieter: VWR Chemicals
Diethylether ≥99% stabilisiert, GPR RECTAPUR®
Anbieter: VWR Chemicals
4-Methyl-2-pentanon ≥98%, GPR RECTAPUR®
Anbieter: VWR Chemicals
Acetonitrile : water : trifluoroacetic acid (50 : 47,5 : 2,5), HiPerSolv CHROMANORM®
Anbieter: VWR Chemicals
2,4,6-Tris(2-pyridyl)-1,3,5-triazin, Supelco®
Anbieter: Merck
Acetonitril ≥99,5% (durch GC), Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Anbieter: Honeywell Chemicals
Methanol, extra trocken über Molekularsieb 99.8%, AcroSeal®
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Dimethylsulfoxid ≥99%
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
n-Hexan ≥99% (durch GC), Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Anbieter: Honeywell Chemicals
2-Propanol ≥99,7% für die Gaschromatographie
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Cyclohexan ≥99,5% (durch GC), Puriss. p.a. ACS, Riedel-de Haën™
Anbieter: Honeywell Chemicals