[EN]PF-2 FACE MASK 2 ELASTIC STRAPS 50/P 1 * 500 ST
Katalognr. VELTPF-2SM-2-2027
Anbieter: VELTEK ASSOCIATES
[EN]PF-2 FACE MASK 2 ELASTIC STRAPS 50/P 1 * 500 ST
Katalognr. VELTPF-2SM-2-2027
Anbieter: VELTEK ASSOCIATES
Frequently Bought Together
ESD-Berufsschuhe, Clogs, Rubber, 5200/5250
Anbieter: Abeba
Overalls, 4500
Anbieter: 3M
Nitrilhandschuhe, Microflex® 93-833
Anbieter: Ansell
Colour Lab Tapes
Anbieter: GA
Nitril-Handschuhe, Kimtech™ Opal™
Anbieter: KIMBERLY CLARK
Beschriftungsklebeband, temperaturbeständig
Anbieter: PRECISION DYNAMICS TIMEM
AlphaTec® 38-001 Butyl Gloves
Anbieter: Ansell
Chemikalienschutz-Handschuhe, AlphaTec® 02-100
Anbieter: Ansell
VWR®, Überschuhe, LDPE/LLDPE
Anbieter: VWR Collection
Sicherheitskannen
Anbieter: ROETZMEIER SICHERH BEHAELTER
Chemikalienschutz-Handschuhe, AlphaTec® Solvex® 37-900
Anbieter: Ansell
GHS-Piktogramme
Anbieter: Brady
Labormäntel, KIMTECH SCIENCE * A7 P+
Anbieter: KIMBERLY CLARK
Überschuhe, PP/CPE
Anbieter: HUBEI ORIENT INTL TRADING
Berufsschuhe, Clogs, Super Birki
Anbieter: LIEFERSERVICE UND LOGISTIK
Säurebeständige Handschuhe, Camapren®
Anbieter: KCL by Honeywell