AuftragsverfolgungKontakt
Avantor® ACE® PFAS Delay Columns | Avantor
Avantor® ACE® PFAS Delay Columns
PFAS delay column, Vorsäulen Traps, C18 (ODS or Octadecyl), Edelstahl, 90 Å, 5 µm, 2,1 mm, 50 mm
Katalognr. ACE-PFASD-0502
Anbieter:   Avantor
Avantor® ACE® PFAS Delay Columns
Katalognr. ACE-PFASD-0502
Anbieter:  Avantor
Avantor® ACE® PFAS Delay Columns
Avantor® ACE® PFAS Delay Columns
PFAS delay column, Vorsäulen Traps, C18 (ODS or Octadecyl), Edelstahl, 90 Å, 5 µm, 2,1 mm, 50 mm
Preis
SFr. 703.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Background PFAS (Perfluoronated Alkyl Substances) from an LC instrument and mobile phase can interfere with the detection of PFAS in samples. The introduction of a delay column, which is plumbed before the autosampler in the LC system, will delay background PFAS to improve accuracy of PFAS measurement by LC-MS.​
  • Silica-based fully porous particle delay column
  • Universal, can be used in a workflow setup with any analytical column format/dimensions
Allows for the analysis of PFAS from the sample, without interfering PFAS compromising the analysis (present and introduced by the instrumentation). Moreover, the data output/chromatogram benefits with the respective PFAS sample peaks separated/delayed from the background PFAS peaks.
Technische Daten
  • Säulenform:
    Vorsäulen Traps
  • Ø int.:
    2,1 mm
  • Partikelgröße:
    5 µm
  • Porengröße:
    90 Å
  • Bezeichnung:
    PFAS delay column
  • Länge:
    50 mm
  • Säulenmaterial:
    Edelstahl
  • Phase:
    C18 (ODS or Octadecyl)
  • Anwendung:
    PFAS
  • Cat. No.:
    ACE-PFASD-0502
  • pH-Bereich:
    2 - 8
  • Endcapped:
    Ja
  • Max. Druck:
    1000 bar
  • Kohlenstoffbelastung:
    20%
  • Umweltzertifizierung:
    ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • Surface area:
    400 m²/g
  • Umweltfreundlichkeit:
    Umweltschonende Herstellung
  • USP-Code:
    L1