[EN]STANDARD AU 1MG/L IN HNO3 5% HCL 15% 1 * 500 mL
Katalognr. CMPLRM087307L5.2
Anbieter: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
[EN]STANDARD AU 1MG/L IN HNO3 5% HCL 15% 1 * 500 mL
Katalognr. CMPLRM087307L5.2
Anbieter: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Frequently Bought Together
VWR® AVS TITRINORM pH-Pufferlösungen in Beuteln, 20 °C
Anbieter: VWR Chemicals
VWR® AVS TITRINORM Pufferlösungen, 20 °C
Anbieter: VWR Chemicals
Leitfähigkeitsstandards, Certipur®, Supelco®
Anbieter: Merck
Pufferlösungen, Certipur®, farbcodiert, Supelco®
Anbieter: Merck
Buffer solutions
Anbieter: Mettler - Toledo
Primärfarblösungen, Reag. Ph. Eur.
Anbieter: VWR Chemicals
Leitfähigkeitsstandards bei 25 °C, Kaliumchloridlösungen
Anbieter: VWR Chemicals
Leitfähigkeitsstandardlösungen
Anbieter: VWR Chemicals
Kaliumchlorid 3 mol/l (3 N) in wässriger Lösung, Supelco®
Anbieter: Merck
pH buffer solutions
Anbieter: Mettler - Toledo