AuftragsverfolgungKontakt
Geteilte Innentür | Avantor
Geteilte Innentür
Geteilte Innentüren, CB 170, CB 170-O₂, CBF 170, CBF 170-O₂
Katalognr. 390-1990
Anbieter:   Binder
Geteilte Innentür
Katalognr. 390-1990
Anbieter:  Binder
Geteilte Innentür
Geteilte Innentür
Geteilte Innentüren, CB 170, CB 170-O₂, CBF 170, CBF 170-O₂
Preis
SFr. 3’700.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Geteilte Innentür – Zelltherapie-Kompartimentierung, bestehend aus sechs oder acht Innentüren und drei oder vier Ebenen mit jeweils einer Trennwand.
  • Ermöglicht das Öffnen nur eines kleinen Abschnitts des Inkubators statt der gesamten Kammer, was die interne Atmosphäre und die Zellen stark schützt Dieses Design hält Temperatur, CO₂, Feuchtigkeit und (falls verwendet) O₂ während des Routinezugriffs wesentlich stabiler, was die Zellgesundheit und die Reproduzierbarkeit von Experimenten verbessert Das Öffnen nur eines Segments begrenzt, wie viel warme, feuchte, CO₂-reiche Luft entweicht, sodass der Inkubator nach jeder Türöffnung schneller auf die Sollwerte zurückkehrt Segmentierte Türen trennen außerdem verschiedene Einlegeböden oder Kompartimente und helfen, verschiedene Nutzer oder Experimente räumlich zu isolieren (z. B. klinische oder Zelltherapie-Arbeiten) innerhalb desselben Inkubators
Stabilere Bedingungen durch geringere Schwankungen von Temperatur und Gasen unterstützen ein gleichmäßigeres Wachstum empfindlicher Zellen, insbesondere in gemeinsam genutzten Inkubatoren, die viele Male pro Tag geöffnet werden. Da jede Öffnung ein kleineres Volumen beeinflusst, benötigt der Inkubator weniger CO₂ (und N₂ im hypoxischen Modus), um zur gewünschten Atmosphäre zurückzukehren, was den Gasverbrauch im Vergleich zu einer einzelnen großen Innentür um 40:80% senken kann. Niedrigerer Gasverbrauch verlängert die Lebensdauer der Gasflasche, reduziert Kosten und Aufwand für den Flaschenwechsel und hilft, Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Geteilte Innentüren
  • Seq:
    3
  • Für:
    CB 170, CB 170-O₂, CBF 170, CBF 170-O₂
  • Cat. No.:
    390-1990