50 TABLETTEN ALKALINITY-M PHOTOMETER 1 * 50 ST
Katalognr. WTIDTBSPTA50
Anbieter: WATER ID PRIMELAB
Frequently Bought Together
Paraffin, Erstarrungspunkt: 54 - 56 °C, Q Path® für die Mikroskopie
Anbieter: VWR Chemicals
Test strips, chloride, QUANTOFIX®
Anbieter: MACHEREY-NAGEL
Schnelltests, Gesamthärte-Test, MQuant®, Supelco®
Anbieter: Merck
Nitrat-Teststäbchen, MQuant®, Supelco®
Anbieter: Merck
Phosphat-Teststäbchen, MQuant®, Supelco®
Anbieter: Merck
Testsätze, Tenside, Spectroquant®, Supelco®
Anbieter: Merck
Testsätze, CSB-Küvettentest, Spectroquant®, Supelco®
Anbieter: Merck
Testsätze, Nitrat, Spectroquant®, Supelco®
Anbieter: Merck
Peroxid-Teststäbchen, MQuant®, Supelco®
Anbieter: Merck
Formaldehyd 4% stabilisiert, gepuffert (pH 7,0 ±0,1)
Anbieter: VWR Chemicals
Formalinlösung 10%, Q Path®, gepuffert
Anbieter: VWR Chemicals
Supelco® Spectroquant® Testkits, Sulfat
Anbieter: Merck
pH-Indikatorstäbchen, MQuant®, Supelco®
Anbieter: Merck
Testsätze, Ammonium, Spectroquant®, Supelco®
Anbieter: Merck
L(+)-Ascorbinsäure
Anbieter: Hach