50 TABLETTEN DPD N 1 PHOTOMETER 1 * 50 ST
Katalognr. WTIDTBSPD150
Anbieter: WATER ID PRIMELAB
Frequently Bought Together
Natriumhydroxid 50% in wässriger Lösung, TECHNICAL
Anbieter: VWR Chemicals
Schnelltest-Kits, Silikat, MQuant®, Supelco®
Anbieter: Merck
VISOCOLOR® Kolorimetrischer Test, Chlor
Anbieter: MACHEREY-NAGEL
Testsätze, Tenside, Spectroquant®, Supelco®
Anbieter: Merck
Teststreifen, qualitativ, Phosphatesmo MI
Anbieter: MACHEREY-NAGEL
Ammoniaklösung 25%, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, SAFC®
Anbieter: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Testsätze, TOC, Spectroquant®, Supelco®
Anbieter: Merck
Formalinlösung 10%, Q Path®, gepuffert
Anbieter: VWR Chemicals
Testsätze, photometrisch, CSB, LCK Küvetten-Tests
Anbieter: Hach
Testsätze, photometrisch, TOC, LCK Küvetten-Tests
Anbieter: Hach
Testkits, photometrisch, Sulfat, LCK, Küvettentest
Anbieter: Hach
Test kits, photometric, phosphate, LCK cuvette tests
Anbieter: Hach