65ML PL NITRATE 2 (162 TESTS) 1 * 65 mL
Katalognr. WTIDPL65NITRA2
Anbieter: WATER ID PRIMELAB
Frequently Bought Together
Kaliumhydroxid ≥85%, Plätzchen, GPR RECTAPUR®
Anbieter: VWR Chemicals
Kaliumhydroxid, Plätzchen, rein, Supelco®
Anbieter: Merck
Kjeldahl-Tabletten
Anbieter: Merck
Referenzsubstanzen
Anbieter: Merck
Teststreifen, Peroxid, QUANTOFIX®
Anbieter: MACHEREY-NAGEL
PARAPLAST X-TRA 50 - 54C 1 * 1 kg
Anbieter: LEICA HISTOLOGY
NANOCOLOR® Photometrische Rundküvettentests, Sulfit
Anbieter: MACHEREY-NAGEL
Reagents for copper determination using Lovibond® MD photometers
Anbieter: Lovibond
Nitrit VHR L, 500 ml
Anbieter: Lovibond
VISOCOLOR® ECO Fish Analysenkoffer
Anbieter: MACHEREY-NAGEL
Reagents for ammonia determination using Lovibond® MD photometers
Anbieter: Lovibond
NANOCOLOR® Photometrische Rundküvettentests, Sulfat
Anbieter: MACHEREY-NAGEL