65ML PL CHLORINE HR 2 (541 TESTS) 1 * 65 mL
Katalognr. WTIDPL65CLHR2
Anbieter: WATER ID PRIMELAB
Frequently Bought Together
Euparal für die Mikroskopie 5 x 100 g 1 * 500 g
Anbieter: Roth Carl
200 X 25 TUBETESTS COD LR (0 - 150 MG/L) 1 * 5.000 Vial
Anbieter: WATER ID PRIMELAB
Nitrit VHR L, 500 ml
Anbieter: Lovibond
Reagents for Phosphate Determination using Lovibond® MD photometers
Anbieter: Lovibond
Methylene Violet 3RAX 90% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Anbieter: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Rhodamine B base 97% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Anbieter: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Natriumhydroxid 32% in wässriger Lösung
Anbieter: Roth Carl
Phenolrot Natriumsalz, Pulver, Bioreagenzien Reagenz für die Zellkultur, Sigma-Aldrich®
Anbieter: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
SCHWEFELSÄURE 37,5 % 1 * 25 kg
Anbieter: MARKET SOURCE PART PROCESS