30ML PL TANNIN 2 (125 TESTS) 1 * 30 mL
Katalognr. WTIDPL30TANNIN2
Anbieter: WATER ID PRIMELAB
Frequently Bought Together
Peressigsäure-Teststäbchen, MQuant®, Supelco®
Anbieter: Merck
Testsätze, Sulfit-Test, Spectroquant®, Supelco®
Anbieter: Merck
EOSIN RAL 555 1 * 1 L
Anbieter: RAL
Natriumhydroxid 10 mol/l, EMPROVE® EXPERT für die biopharmazeutische Produktion, SAFC®
Anbieter: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
NANOCOLOR® Photometrische Rundküvettenteste für Cyanid
Anbieter: MACHEREY-NAGEL
METHYLENE BLUE RAL 555 AQUEOUS SOLUTION 1 * 1 L
Anbieter: RAL
Formaldehyd 36% in wässriger Lösung stabilisiert, GPR RECTAPUR®
Anbieter: VWR Chemicals
pH-Papiere, ohne Farbskala
Anbieter: MACHEREY-NAGEL
MEDSERVE Lissamine Green Streifen steril Box mit 100 Stk 1 * 1 ST
Anbieter: MARKET SOURCE PART PROCESS
Reagents for Phosphate Determination using Lovibond® MD photometers
Anbieter: Lovibond
Testsätze, photometrisch, CSB, LCK Küvetten-Tests
Anbieter: Hach
Ruthenium(III) chloride oxide, technische Qualität, Sigma-Aldrich®
Anbieter: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Phosphatpuffer, pH 6.6 bei 25 °C
Anbieter: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Nitrit VHR L, 500 ml
Anbieter: Lovibond