30 ML PL DPD NEUTRALISING (250 TESTS) 1 * 30 mL
WTIDPL30DPDNEUTR
Frequently Bought Together
Natriumhypochlorit (12% Cl₂) in wässriger Lösung, GPR RECTAPUR®
: VWR Chemicals
Knochenentkalker Q Path®, DC3, schnell wirkend
: VWR Chemicals
Essigsäure 99% ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS
: VWR Chemicals
pH-Teststreifen, nicht-blutend, Dosatest
: VWR Chemicals
Direct Red 23, Sigma-Aldrich®
: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Acid Red 183 30% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Fast Red RC Salt, Sigma-Aldrich®
: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Salzsäure, Testlösung (TS)
: CPACHEM
Acid red 52, technische Qualität, Sigma-Aldrich®
: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Bromocresol green-methyl red-Lösung gemischter Indikator, Sigma-Aldrich®
: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY