100 X 25 TUBETESTS COD HR (0-15000 MG/L) 1 * 2.500 Vial
Katalognr. WTIDCOD-17-HR-100
Anbieter: WATER ID PRIMELAB
100 X 25 TUBETESTS COD HR (0-15000 MG/L) 1 * 2.500 Vial
Katalognr. WTIDCOD-17-HR-100
Anbieter: WATER ID PRIMELAB
Frequently Bought Together
Testsätze, CSB-Küvettentest, Spectroquant®, Supelco®
Anbieter: Merck
pH-Teststreifen, nicht-blutend, Dosatest
Anbieter: VWR Chemicals
Natriumhypochlorit-Lösung 5%, J.T.Baker®
Anbieter: Avantor
UltraClear® für die Histologie, J.T.Baker®
Anbieter: Avantor
Ammoniaklösung ∼32%, GPR RECTAPUR®
Anbieter: VWR Chemicals
Peroxid-Teststäbchen, MQuant®, Supelco®
Anbieter: Merck
ADF Volumetrische Lösung zur Analyse von Tierfutter (NF V18-122)
Anbieter: VWR Chemicals
Test strips, copper, QUANTOFIX®
Anbieter: MACHEREY-NAGEL
Schnelltests, Eisen-Test, MQuant®, Supelco®
Anbieter: Merck
pH-Indikatorpapier, 1 - 14, Rota
Anbieter: VWR Chemicals
Chlor-Teststäbchen, MQuant®, Supelco®
Anbieter: Merck
Gesamthärte-Teststäbchen, MQuant®, Supelco®
Anbieter: Merck
Testsätze, Phosphat, Spectroquant®, Supelco®
Anbieter: Merck
Natriumhydroxid 30% in wässriger Lösung, TECHNICAL
Anbieter: VWR Chemicals
Natriumhydroxid standardisierte Lösung 0.05 N in wässriger Lösung
Anbieter: Thermo Fisher Scientific