AuftragsverfolgungKontakt
Ultra Yield® Kolben
Ultra-Ausbeutekolben, 125 ml
  THMS931147
Ultra Yield® Kolben
  THMS931147
Ultra Yield® Kolben
Ultra Yield® Kolben
Ultra-Ausbeutekolben, 125 ml
SFr. 987.00
1 * 50 ST
Ultra Yield®‑Kolben sind dafür ausgelegt, entweder als Einwegartikel verwendet oder bis zu 3‑mal autoklaviert zu werden. Ihre spezielle Form verbessert den Gasaustausch.
Die AirOtop ®-Dichtungen sind als Einwegdichtungen konzipiert. Verbesserte AirOtop® -Dichtungen bieten einen einfachen, sterilen Einweg-Hochluftaustausch. Dichtungen passen auf alle Schüttelkolben. der verbesserten AirOtop ®-Versiegelung gehört eine sterile Barriere von 0,2 µm mit einer langfristig wiederverschließbaren Membran zur Verwendung mit Ultra Yield™-Flaschen und Flaschen anderer Marken. Es wurden Tests an mehreren Kundenproben durchgeführt, die bei bis zu sieben Tagen Zellwachstum hervorragende Ergebnisse lieferten. Die Tests umfassten Protista (Algen), E.coliund andere Mikroben, was zu verbessertem Wachstum führt.
Das patentierte Design der Kolben ermöglicht eine verbesserte mikrobielle Zellausbeute. Flaschen sind in den Standardgrößen 125, 250 L, 500 und 2500 ml erhältlich. AirOTop -Verschlüssen lassen sich die Flaschen sicher verschließen. Kolbendeckel passen. Für den Langzeitgebrauch auf Kolben für Anwendungen wie CHO und andere Suspensionszellwachstumsverfahren sind auch Belüftungskappen erhältlich.
  • Kapazität:
    125 ml
  • Bezeichnung:
    Ultra-Ausbeutekolben
Accessories
  •  
    Bezeichnung
  • THMS899425
    AirOtop enhanced seal for 2,5 L ultra yield flask
    1 * 100 ST - 454.00 SFr.
  •  
    Bezeichnung
  • THMS899421_ERR
    AirOtop enhanced seal for 125 ml ultra yield flask
    1 * 100 ST
  •  
    Bezeichnung
  • THMS899424
    AirOtop enhanced seal for 500 ml ultra yield flask
    1 * 100 ST - 403.00 SFr.
  •  
    Bezeichnung
  • THMS899423
    AirOtop enhanced seal for 250 ml ultra yield flask
    1 * 100 ST - 403.00 SFr.
  •  
    Bezeichnung
  • THMS899421
    AirOtop enhanced seal for 125 ml ultra yield flask
    1 * 100 ST - 425.00 SFr.