AuftragsverfolgungKontakt
HPLC Waste-Sets, V2.0
HPLC Waste-Sets, V2.0
HPLC Entsorgungs-Set 8, V2.0, S51, UN-X, 5 L, Sicherheitskanister, HDPE
Katalognr. SCTV307369
Anbieter:   S.C.A.T.
HPLC Waste-Sets, V2.0
Katalognr. SCTV307369
Anbieter:  S.C.A.T.
HPLC Waste-Sets, V2.0
HPLC Waste-Sets, V2.0
HPLC Entsorgungs-Set 8, V2.0, S51, UN-X, 5 L, Sicherheitskanister, HDPE
Preis
212.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Die HPLC-Abfall-Sets, V2.0 sind wirtschaftliche Kombinationen zur sauberen und sicheren Entsorgung von flüssigen Laborabfällen aus HPLC-Anlagen oder anderen Analysegeräten. Alle Sets bestehen aus einem Kanister und einer original SCAT Safety Cap mit Abluftfilter sowie Fittings, Blindstopfen und einem Schlauchanschluss.
  • Maßgeschneidertes System mit hochwertigen Set-Komponenten
  • Safety Cap vom Premiumhersteller SCAT
  • Sicherheitskanister aus HDPE oder PP Material
  • Attraktiver Preis im Vergleich zum Einzelkauf
  • Sofort einsatzbereit, keine weiteren Komponenten notwendig
SCAT bietet ein komplettes System zur sicheren Ver- und Entsorgung von Lösungsmitteln in der Analytik. Alle Produkte sind generationsübergreifend kompatibel und perfekt aufeinander abgestimmt.
Ordering information: HPLC Waste-Set 1, V2.0: 2× 2,3/3,2 mm Ext.Ø, 1× 6,4 bis 9 mm Int.Ø, Filter M, mit Wechselanzeige
HPLC-Abfall-Set 2, V2.0: 2× 2,3/3,2 mm Ext.Ø, 1× 6,4 bis 9 mm Int.Ø, Filter M, mit Wechselanzeige
HPLC Waste-Set 3, V2.0: 2× 3,2 mm Ext.Ø, 1× 5,0 bis 11,5 mm Int.Ø, Filter S, mit Wechselanzeige
Alle Komponenten können einzeln nachbestellt werden.
Technische Daten
  • Typ:
    Sicherheitskanister
  • Volumen:
    5 L
  • Bezeichnung:
    HPLC Entsorgungs-Set 8, V2.0, S51, UN-X
  • Material:
    HDPE
  • Seq:
    6