[EN]INTERCALATING DYE, 30UL 1 * 30 µG
Katalognr. AGLSDNF-600-U030
Anbieter: AGILENT
Frequently Bought Together
VWR®, Serologische Pipetten, Standard Serie
Anbieter: VWR Collection
VWR®, Centrifuge Tubes, Conical Bottom
Anbieter: VWR Collection
Centrifuge tubes, 15 ml, Corning®
Anbieter: Corning
VWR®, PCR-Gefäße, 0,2 ml
Anbieter: VWR Collection
VWR®, Transferpipetten, Standard Line
Anbieter: VWR Collection
Multiwell cell culture plates, Falcon®
Anbieter: Corning
Nukleinsäuren-Gel-Färbemittel, GelRed™ und GelGreen™
Anbieter: Biotium
VWR®, Transferpipetten, High Performance
Anbieter: VWR Collection
E.Z.N.A.® Plasmid Mini Kit I
Anbieter: OMEGA BIO-TEK
VWR®, Mikrozentrifugenröhrchen, leistungsstark
Anbieter: VWR Collection
Serologische Pipetten, Stripette™
Anbieter: Corning
Polycarbonate erlenmeyer flasks with screw caps, Corning®
Anbieter: Corning
Einwegspritzen, dreiteilig, HENKE-JECT®
Anbieter: HENKE SASS WOLF
Direct RNA sequencing kit
Anbieter: Oxford Nanopore Technologies
Safe-Lock Tubes, 1,5 ml - Microtubes
Anbieter: EPPENDORF
Eppendorf Tubes® 3810X Microtubes 1,5 ml
Anbieter: EPPENDORF