[EN]SMALL RNA DILUENT MARKER, 4ML 1 * 4 mL
AGLSDNF-368-0004
: AGILENT
Frequently Bought Together
VWR® Premium Line, Serologische Pipetten
: VWR Collection
VWR®, Serologische Pipetten, Standard Serie
: VWR Collection
VWR®, Centrifuge Tubes, Conical Bottom
: VWR Collection
VWR®, Geradwandige Probenbehälter, mit Schraubverschluss
: VWR Collection
VWR®, PCR-Gefäße, 0,2 ml
: VWR Collection
VWR®, Transferpipetten, Standard Line
: VWR Collection
Cell culture flasks, Nunc™
: Thermo Fisher Scientific
DNA AWAY® Dekontaminationslösung
: Thermo Fisher Scientific
VWR®, Transferpipetten, High Performance
: VWR Collection
Eppendorf Tubes® 3810X Microtubes 1,5 ml
: EPPENDORF
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
: EPPENDORF
Einwegspritzen, dreiteilig, HENKE-JECT®
: HENKE SASS WOLF
Reagenz-/Zentrifugenröhrchen mit Schraubverschluss
: Greiner Bio-One
Safe-Lock Tubes, 1,5 ml - Microtubes
: EPPENDORF