About this item
Leistungsstarke, wartungsarme Antriebe sind vielseitig und kostengünstig.
- Fördermenge 0,2 bis 26 LPM mit I/P-Schlauch—Fördermenge abhängig von Antriebsdrehzahl, Pumpenkopf und Schlauchgröße
- Digitale Schnittstelle mit LED-Anzeige zeigt die prozentuale Geschwindigkeit mit einer Auflösung von 1 % an
- Drehzahlregelung über Drei-Dreh-Potentiometer für schnelle, einfache Einstellungen
- Einfache Steuerung von Start/Stopp und Umkehrfunktionen über versiegelte Tastatur
- Gehäuse aus spanlos lackiertem Stahl und Aluminium mit Schutzart IP55
- Bürstenloser, wartungsfreier Motor bietet eine Genauigkeit von ±0,25 % bei der Drehzahlregelung
- Fernsteuerung über analoge Kommunikation möglich - Spannung, Strom und Kontaktschluss
- Durchflussrate 0.4 bis 8 LPM mit I/P-Schlauch—Durchflussrate abhängig von der U/min des Antriebs, Pumpenkopf und Schlauchgröße
Die bürstenlosen I/P® Prozessantriebe bieten hohe Leistung für Ihre anspruchsvollen Prozessanwendungen. Dieses Modell verfügt über robuste bürstenlose 1⁄3-PS-Motoren, die bis zu zwei Pumpenköpfe mit den meisten Schlauchrezepturen antreiben und gleichzeitig die Kosten und Unannehmlichkeiten eines Bürstenwechsels eliminieren. Die Antriebsdrehzahl lässt sich mit dem Drehknopf schnell einstellen. Die Drehzahl wird auf einer leicht ablesbaren LED-Anzeige von 5 bis 100% der vollen Drehzahl mit einer Auflösung von 1 % angezeigt.
Die Fernbedienungseingänge umfassen 4 bis 20 mA, 0 bis 10 V, Start/Stopp und Rückwärtslauf; die Fernbedienungsausgänge geben ein Signal "Pumpe bereit" und 4 bis 20 mA aus (erfordert den separat erhältlichen Fernbedienungskabelsatz 77300-32).
Das epoxidbeschichtete Stahlgehäuse der Schutzart IP55 bietet hervorragenden Schutz vor Chemikalien, Wasser und Staub. Mit ihrer kompakten Grundfläche und dem eingebauten Tragegriff sind diese leichten Antriebe platzsparend und leicht zu transportieren.
- Maximale Durchflussrate:8000 ml/min
- Leistung:115/230 VAC; 50/60 Hz; 4,5 A @ 115 V; 2,5 A @ 230 V
- Genauigkeit:±0,25% (2% max U/min)
- Cloud-verbunden:Nein
- Steuertyp:Variable digitale Drehzahl
- Frequenz:50/60 Hz
- Min. flow rate:400 ml/min
- Anzahl der Kanäle:1
- Geräuschpegel:
- Pump series:I/P
- Drehzahlbereich:
- Temperaturbereich:
- Spannung:115/230 VAC
- Bezeichnung:I/P Präzisions-Prozesspumpen mit Easy-Load-Kopf; 650 U/min
- Höhe:228,6 mm
- Länge:330,2 mm
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Modell:77965-00
- Duty cycle:Continuous
- Anti-Tropf:No
- Digital dispensing:No
- Drive IP rating:IP 55
- Max. flow rate per channel:8000 ml/min
- Min. flow rate per channel:400 ml/min
- Min. RPM:33 rpm
- Open-head sensor:No
- Remote I/O:4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop and direction via contact closure
- Reversible motor:Yes
- Tubing sizes accepted:I/P® 26, 73, 82
- Washdown capable:Yes
- Current:4,5 A @ 115 V; 2,5 A @ 230 V
- Rohr:06440-73, 10-ft (Tygon® E-LFL, I/P® 73)
- Antrieb:77411-00 (I/P® brushless process drive with remote I/O)
- Anzahl der Rollen:3
- Garantie:2 years
- VE:1
- Breite:355,6 mm
- Gehäusematerial:Painted steel and aluminium
- Electrical plug type:CH
- Max. RPM:650 rpm