Value Plastics® Sanitary to Hose Barb Adapter, 1-1/2" Tri-Clamp to ¹/₂" ID Hose Barb, ADCF PP; 100/PK
Katalognr. MFLA31515-90BLK
Anbieter: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Enthält Konformitätszertifikat!
- Frei von tierischen Bestandteilen
- Erfüllt die Anforderungen der USP-Klasse IV
- Sterilisierbar durch Gammabestrahlung
Diese Sanitärarmaturen eignen sich perfekt für den Übergang von Hygiene-Klemmverbindungen zu Dichtungen oder Schlauchnippel für flexible Schläuche. Alle Adapter verfügen über eine gerundete Strömungsoberfläche, die auf 15 Mikrometer Ra kontrolliert wird, um einen gleichmäßigen, ununterbrochenen Fluss zu gewährleisten—und um Partikelansammlungen zu verhindern. Im Strömungsweg gibt es keine scharfen Kanten, was die Reinigung sehr vereinfacht. Diese Adapter bestehen aus Polypropylen ohne tierische Zusatzstoffe, bieten eine gute chemische Beständigkeit und können durch Gammabestrahlung sterilisiert werden. Material entspricht den Vorgaben der USP-Klasse VI.
Certifications:
Ordering information:
Delivery: Enthält Konformitätszertifikat.
Packaging:
Caution:
- Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 2):1/2"
- Verbindungstyp:Sanitary to Barb
- Flow pattern:Straight
- Sanitary clamp size (Port 1):3/4"
- Bezeichnung:Sanitary to Hose Barb Adapter, 1-1/2" Tri-Clamp to ¹/₂" ID Hose Barb, ADCF PP; 100/PK
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Sterilisation:Ethylene oxide (ETO) or gamma
- VE:100
- Fitting material:Polypropylene
- Sanitary gasket size:3/4"
Frequently Bought Together