[EN]22 COMPONENTS IN HNO3 6% 1 * 100 mL
CMPLRM092643L1
Frequently Bought Together
Natriumhydroxid ≥98%, Plätzchen, GPR RECTAPUR®
: VWR Chemicals
Ammoniaklösung 25%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
: VWR Chemicals
Ameisensäure ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS
: VWR Chemicals