Radiallüfter R2K150-4225 90-132V 60Hz 1 * 1 ST
Katalognr. BIND5013-0125
Anbieter: Binder
Frequently Bought Together
Vacuum seal PTFE / FKM
Anbieter: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
H 11 Netzkabel, Ersatz IKA (Stk) 1 1 * 1 ST
Anbieter: IKA
VWR®, Zubehör für mechanische Pipetten
Anbieter: VWR Collection
Accessories for PIPETBOY acu / pro
Anbieter: Integra
Zubehör für HandyStep® Electronic
Anbieter: Brand
Zubehör für Dispensette®
Anbieter: Brand
Zubehör für accu-jet® pro
Anbieter: Brand
Zubehör für Transferpette® Electronic Pipetten
Anbieter: Brand
Lithium Polymer Wiederaufladbare Batterien
Anbieter: EPPENDORF
Accessories for diaphragm pumps
Anbieter: BUCHI
Standard Absaugmodul für 6*300ml Probengläser 1 * 1 ST
Anbieter: BUCHI
Zubehör
Anbieter: Willy A. Bachofen
Schutzfilter 5 ml für Eppendorf Research Plus 1 * 50 ST
Anbieter: EPPENDORF
ORP-Kombinationselektroden, IntelliCAL™ MTC101 / MTC301
Anbieter: Hach
Zubehör für Mikrobiologische Sicherheitswerkbänke, Klasse II, Serie KS und KSP, HERAsafe®
Anbieter: Thermo Scientific
BIOTECTOR BASE REAGENT 1 * 20 L
Anbieter: Hach
Rotoren und Zubehör für Megafuge® 8 Zentrifugen
Anbieter: Thermo Scientific
BÜGELKIPPTEIL 1 * 1 ST
Anbieter: Binder
Accessories for Research® Plus pipettes
Anbieter: EPPENDORF