AuftragsverfolgungKontakt
Zubehör für Module | Avantor
Zubehör für Module
Wetterschutzgehäuse, 44 mm Innen-Ø, 140 mm Außen-Ø, 200 mm H, 315 mm Höhe mit Halterung, 175 mm Tiefe vom Pfosten; 12 Lagen, ca. 147 mm (Anzahl und Größe), weiß mit Hochglanzoberfläche, ABS-Konstruktionskunststoff (Gehäusematerial), Halterung aus Edelstahl, Temperaturbereich –40...+70 °C; 1,02 kg Bruttogewicht; (perfekt geeignet für einen AiroSensor mit Antenne, der an das Modul 01-01-20 oder 01-01-30 angeschlossen ist)
Katalognr. SENA0096647495170
Anbieter:   SenseAnywhere
Zubehör für Module
Katalognr. SENA0096647495170
Anbieter:  SenseAnywhere
Zubehör für Module
Zubehör für Module
Wetterschutzgehäuse, 44 mm Innen-Ø, 140 mm Außen-Ø, 200 mm H, 315 mm Höhe mit Halterung, 175 mm Tiefe vom Pfosten; 12 Lagen, ca. 147 mm (Anzahl und Größe), weiß mit Hochglanzoberfläche, ABS-Konstruktionskunststoff (Gehäusematerial), Halterung aus Edelstahl, Temperaturbereich –40...+70 °C; 1,02 kg Bruttogewicht; (perfekt geeignet für einen AiroSensor mit Antenne, der an das Modul 01-01-20 oder 01-01-30 angeschlossen ist)
Preis
SFr. 113.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Verschiedenes Zubehör für SenseAnywhere-Produkte.
  • Magnethalter
  • Wetterschutzgehäuse
  • Modulverbindung Verschlussclip
  • Schutzkappe
Die Magnethalter von SenseAnywhere sind die perfekte Lösung zum Anbringen von Loggern an Metallgestellen während der Kartierung in Lagerhallen. Die Magnethalter sind mit Wärmeisolierung ausgestattet, sodass der Logger leicht von der Wand hängt, ohne die Temperatur zu beeinflussen. Das macht sie zu einer idealen Lösung für effiziente Kartierung in Lagerhallen, wo Genauigkeit und Präzision entscheidend sind. Die Magnete des Magnethalters wurden mit Blick auf die Benutzerfreundlichkeit entwickelt und können auch problemlos an einem mobilen AccessPoint angebracht werden, was Flexibilität und Einfachheit beim Aufhängen in einer Lagerhalle bietet. Lassen Sie sich nicht von der Mühe, geeignete Montageoptionen für Ihre Logger zu finden, einer effizienten Kartierung im Wege stehen. Verlassen Sie sich auf die Magnethalterungen von SenseAnywhere, um Ihre Logger sicher zu befestigen und die Arbeit mit Leichtigkeit zu erledigen.
Magnethalter – Die Halterung des Loggers kann mit Klebeband an der Halterung des Magnethalters befestigt werden. Es gibt 3 Montageoptionen für den Magnethalter. Magnetisch: Die Magneten des Magnethalters können einfach an Metallgestellen befestigt werden. Kabelbinder: Der Magnethalter kann mit Kabelbindern an der gewünschten Oberfläche befestigt werden. Hängend: Der Magnethalter verfügt über ein Loch, durch das eine Schnur gefädelt werden kann, sodass er in der Luft hängen kann.
Wetterschutz für Instrumente – ein Zubehör zum Schutz Ihrer Temperatur- und Feuchtigkeitsmessungen vor unerwünschten Wettereinflüssen wie Regen oder Sonneneinstrahlung. Da der Wetterschutz für Instrumente einfach an Masten oder anderen Objekten befestigt werden kann, ist er ein vielseitiges Produkt, das in einer Vielzahl von Umgebungen verwendet werden kann. Die Scheiben bestehen aus langlebigem UV-beständigem Material und die Edelstahlhalterung garantiert eine lange Lebensdauer. Die Investition in den Schutz für Wetterinstrumente stellt sicher, dass Ihre Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren genau und zuverlässig bleiben und Ihnen wertvolle Daten liefern, die Sie für fundierte Entscheidungen verwenden können. Ganz gleich, ob Sie die Bedingungen in der Landwirtschaft, im Bauwesen oder bei der Umweltüberwachung überwachen müssen, der Wetterinstrumentenschutz ist die perfekte Lösung.
Verriegelungsclips für Modulanschluss – Wenn Sie die SenseAnywhere-Module verwenden (z. B. Pt100-Sonde, 4- bis 20-mA-Eingangsmodul), ist der Verriegelungsclip verfügbar. Dieses praktische Zubehör hält den Anschluss sicher an Ort und Stelle, sodass Sie ohne Unterbrechungen mit Ihrer Arbeit fortfahren können.
Schutzkappe – Mit unserer neuen Schutzkappe müssen Sie sich keine Sorgen mehr machen, dass Staub und Schmutz in den AiroSensor 20-20-43- und 20-20-41-Anschluss gelangen. Sie schützt Ihre Anschlüsse, sodass Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können.
Zertifizierung:
Zubehördetails:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Wetterschutzgehäuse, 44 mm Innen-Ø, 140 mm Außen-Ø, 200 mm H, 315 mm Höhe mit Halterung, 175 mm Tiefe vom Pfosten; 12 Lagen, ca. 147 mm (Anzahl und Größe), weiß mit Hochglanzoberfläche, ABS-Konstruktionskunststoff (Gehäusematerial), Halterung aus Edelstahl, Temperaturbereich –40...+70 °C; 1,02 kg Bruttogewicht; (perfekt geeignet für einen AiroSensor mit Antenne, der an das Modul 01-01-20 oder 01-01-30 angeschlossen ist)
  • Seq:
    05
  • Cat. No.:
    SENA0096647495170