Modulares Korbsystem
Modulares Korbsystem Typ 100, Fase 25×25 mm, Abmessungen: 250×195×90 mm
ELMA1113387
Modulares Korbsystem für Elmasonic P, Elmasonic Select und EASY Serie Ultraschallbäder.
- Edelstahl mit Kunststoffgriffen (10 to 120 und 180 bis 300) oder Rilsan-Beschichtung (150)
- Ergonomische Griffe
- Autoklavierbar
- Bajonettlöcher im Boden zur Befestigung von Halterungen (z. B. Elma Pin, Silikonhalterung-Bodenkamm)
- Quadratische Öffnungen in den Seitenwänden zur Befestigung von Silikonhalterungen
Loch Bodendurchmesser (mm): 11×15
Loch Seitendurchmesser (mm): 10×10
:
:
:
:
:
:
- Bezeichnung:Modulares Korbsystem Typ 100, Fase 25×25 mm, Abmessungen: 250×195×90 mm
- Seq:07
- Cat. No.:ELMA1113387
- Modell:Typ 100
- B×T×H:250×195×90 mm
Accessories
- Bezeichnung
- Bezeichnung
- ELMA3000006013Runder Korb mit Unterteilungen in 4 Fächer, Edelstahl, ⅓ Höhe, Ext.Ø×H: 64×16 mm, Int.Ø×H: 60×15 mm1 * 1 ST - SFr. 44.50
- Bezeichnung
- ELMA3000006012Runder Korb ohne Unterteilungen, Edelstahl, ⅓ Höhe, Ext.Ø×H: 64×16 mm, Int.Ø×H: 60×15 mm1 * 1 ST - SFr. 27.20
- Bezeichnung
- Bezeichnung
- ELMA3000006014Runder Korb mit Unterteilungen in 5 Fächer, Edelstahl, ⅓ Höhe, Ext.Ø×H: 64×16 mm, Int.Ø×H: 60×15 mm1 * 1 ST - SFr. 50.70
- Bezeichnung
- Bezeichnung
- ELMA3000009104Runder Korb ohne Unterteilungen, Edelstahl, ¹/₁ Höhe, Ext.Ø×H: 64×42 mm, Int.Ø×H: 60×41 mm1 * 1 ST - SFr. 50.70
- Bezeichnung
- ELMA3000006015Runder Korb mit Unterteilungen in 9 Fächer, Edelstahl, ⅓ Höhe, Ext.Ø×H: 64×16 mm, Int.Ø×H: 60×15 mm1 * 1 ST - SFr. 79.10
- Bezeichnung
- Bezeichnung
- Bezeichnung
- Bezeichnung
- ELMA1125209Elma Pin 10×0509, schwarz, Kunststoff, Ext.Ø×H: 30×35 mm, Int.Ø×H: 20×20 mm1 * 1 ST - SFr. 19.80
- Bezeichnung
- ELMA1125210Elma Pin 10×0158, Kunststoff, Ext.Ø×H: 50×40 mm, Int.Ø×H: 40×25 mm1 * 1 ST - SFr. 19.80
- Bezeichnung
- ELMA1125216Elma Pin 10×0021R, Kunststoff, Ext.Ø×H: 25×55 mm, Int.Ø×H: 15×40 mm1 * 1 ST - SFr. 19.80
- Bezeichnung
- ELMA1125221Trennwand-Set S hoch. 2 Sets für Korbgrößen: 40/60/100/120/180 und 4 Sets für Korbgrößen: 80/300, Loch Ø 10×10 mm, Edelstahl,, 105×90×1 mm1 * 1 ST - SFr. 50.70
- Bezeichnung
- ELMA1124042Elma Starter-Set (enthält: 3× je Elma Pin 0741 und 0772 pro Set, 2× je Elma Pin 0509, 0158, 0767, 0613 und 0614, 0021R und 0001R pro Set, 2× Silikonhalter Seitenkamm und Bodenkamm je pro Set)1 * 1 ST - SFr. 63.00
- Bezeichnung
- Bezeichnung
- Bezeichnung
- Bezeichnung
- Bezeichnung
- ELMA1125215Elma Pin 10×0001R, Kunststoff, Ext.Ø×H: 40×75 mm, Int.Ø×H: 30×65 mm1 * 1 ST - SFr. 19.80
- Bezeichnung
- ELMA1125223Trennwand-Set M. 2 Sets für Korbgrößen: 100/120, Loch Ø 10×10 mm, Edelstahl,, 200×60×1 mm1 * 1 ST - SFr. 44.50
- Bezeichnung
- Bezeichnung
- ELMA1125220Trennwand-Set S niedrig. 1 Set für Korbgrößen: 20; 2 Sets für Korbgrößen: 30/40/60/100/120/180 und 4 Sets für Korbgrößen: 80/150/300, Loch Ø 10×10 mm, Edelstahl,, 105×50×1 mm1 * 1 ST - SFr. 32.20
- Bezeichnung
- ELMA1125222Trennwand-Set L niedrig. 4 Sets für Korbgrößen: 150, Loch Ø 10×10 mm, Edelstahl,, 200×90×1 mm1 * 1 ST - SFr. 44.50
- Bezeichnung
- ELMA1125224Trennwand-Set L hoch. 2 Sets für Korbgrößen: 180/300, Loch Ø 10×10 mm, Edelstahl,, 255×130×1 mm1 * 1 ST - SFr. 50.70
- Bezeichnung
- Bezeichnung
- ELMA1125212Elma Pin 10×0613 und 0614, Kunststoff, Ext.Ø×H: 55×45 mm und 75×45 mm, Int.Ø×H: 0,35×25 mm und 25×25 mm1 * 1 ST - SFr. 63.00
- Bezeichnung
- ELMA1125211Elma Pin 10×0767, Kunststoff, Ext.Ø×H: 85×65 mm, Int.Ø×H: 50×35 mm1 * 1 ST - SFr. 19.80
- Bezeichnung
- ELMA1125225Level-Set Typ S mit einer Korbladung, Loch Ø 11×15 mm, Edelstahl, 195×105×1 mm1 * 1 ST - SFr. 22.30