Modulares Korbsystem
Modulares Korbsystem Typ 80, Fase 20×20 mm, Abmessungen: 455×105×55 mm
Katalognr. ELMA1111838
Anbieter: ELMA SCHMIDBAUER
Direkt zu
Product Details & Documents
Modulares Korbsystem für Elmasonic P, Elmasonic Select und EASY Serie Ultraschallbäder.
- Edelstahl mit Kunststoffgriffen (10 to 120 und 180 bis 300) oder Rilsan-Beschichtung (150)
- Ergonomische Griffe
- Autoklavierbar
- Bajonettlöcher im Boden zur Befestigung von Halterungen (z. B. Elma Pin, Silikonhalterung-Bodenkamm)
- Quadratische Öffnungen in den Seitenwänden zur Befestigung von Silikonhalterungen
Loch Bodendurchmesser (mm): 11×15
Loch Seitendurchmesser (mm): 10×10
Certifications:
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Technische Daten
- Bezeichnung:Modulares Korbsystem Typ 80, Fase 20×20 mm, Abmessungen: 455×105×55 mm
- Seq:06
- Cat. No.:ELMA1111838
- Modell:Typ 80
- B×T×H:455×105×55 mm
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- ELMA3000006018Abdeckung für runden Korb, Edelstahl, Ext.Ø×H: 64×2 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 17.30
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- ELMA3000006013Runder Korb mit Unterteilungen in 4 Fächer, Edelstahl, ⅓ Höhe, Ext.Ø×H: 64×16 mm, Int.Ø×H: 60×15 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 44.50
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- ELMA3000006012Runder Korb ohne Unterteilungen, Edelstahl, ⅓ Höhe, Ext.Ø×H: 64×16 mm, Int.Ø×H: 60×15 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 27.20
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- ELMA3000006014Runder Korb mit Unterteilungen in 5 Fächer, Edelstahl, ⅓ Höhe, Ext.Ø×H: 64×16 mm, Int.Ø×H: 60×15 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 50.70
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- ELMA3000009104Runder Korb ohne Unterteilungen, Edelstahl, ¹/₁ Höhe, Ext.Ø×H: 64×42 mm, Int.Ø×H: 60×41 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 50.70
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- ELMA3000006015Runder Korb mit Unterteilungen in 9 Fächer, Edelstahl, ⅓ Höhe, Ext.Ø×H: 64×16 mm, Int.Ø×H: 60×15 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 79.10
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- ELMA1125227Level-Set Typ L, Loch Ø 11×15 mm, Edelstahl, 250×195×1 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 40.80
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- ELMA1125228Level-Set Typ XL Loch Ø 11×15 mm, Edelstahl, 285×250×1 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 44.50
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- ELMA1125213Elma Pin 10×0772, Kunststoff, Ext.Ø×H: 25×55 mm, Int.Ø×H: 5×40 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 19.80
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- ELMA1125209Elma Pin 10×0509, schwarz, Kunststoff, Ext.Ø×H: 30×35 mm, Int.Ø×H: 20×20 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 19.80
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- ELMA1125210Elma Pin 10×0158, Kunststoff, Ext.Ø×H: 50×40 mm, Int.Ø×H: 40×25 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 19.80
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- ELMA1125216Elma Pin 10×0021R, Kunststoff, Ext.Ø×H: 25×55 mm, Int.Ø×H: 15×40 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 19.80
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- ELMA1125221Trennwand-Set S hoch. 2 Sets für Korbgrößen: 40/60/100/120/180 und 4 Sets für Korbgrößen: 80/300, Loch Ø 10×10 mm, Edelstahl,, 105×90×1 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 50.70
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- ELMA1124042Elma Starter-Set (enthält: 3× je Elma Pin 0741 und 0772 pro Set, 2× je Elma Pin 0509, 0158, 0767, 0613 und 0614, 0021R und 0001R pro Set, 2× Silikonhalter Seitenkamm und Bodenkamm je pro Set)Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 63.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- ELMA1125208Silikonhalterung-Set (10), Ext.Ø×H: 20×20 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 19.80
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- ELMA1125226Level-Set Typ M, Loch Ø 11×15 mm, Edelstahl, 255×105×1 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 19.80
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- ELMA1125214Elma Pin 10×0741, Kunststoff, Ext.Ø×H: 25×30 mm, Int.Ø×H: 4×15 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 19.80
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- ELMA1125215Elma Pin 10×0001R, Kunststoff, Ext.Ø×H: 40×75 mm, Int.Ø×H: 30×65 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 19.80
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- ELMA1125223Trennwand-Set M. 2 Sets für Korbgrößen: 100/120, Loch Ø 10×10 mm, Edelstahl,, 200×60×1 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 44.50
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- ELMA1125217Silikonhalterung 10×Bodenkamm-Set, 105×10×35 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 76.60
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- ELMA1125220Trennwand-Set S niedrig. 1 Set für Korbgrößen: 20; 2 Sets für Korbgrößen: 30/40/60/100/120/180 und 4 Sets für Korbgrößen: 80/150/300, Loch Ø 10×10 mm, Edelstahl,, 105×50×1 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 32.20
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- ELMA1125222Trennwand-Set L niedrig. 4 Sets für Korbgrößen: 150, Loch Ø 10×10 mm, Edelstahl,, 200×90×1 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 44.50
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- ELMA1125224Trennwand-Set L hoch. 2 Sets für Korbgrößen: 180/300, Loch Ø 10×10 mm, Edelstahl,, 255×130×1 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 50.70
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- ELMA1125218Silikonhalterung 10×Seitenkamm-Set, 150×10×45 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 76.60
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- ELMA1125212Elma Pin 10×0613 und 0614, Kunststoff, Ext.Ø×H: 55×45 mm und 75×45 mm, Int.Ø×H: 0,35×25 mm und 25×25 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 63.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- ELMA1125211Elma Pin 10×0767, Kunststoff, Ext.Ø×H: 85×65 mm, Int.Ø×H: 50×35 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 19.80
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- ELMA1125225Level-Set Typ S mit einer Korbladung, Loch Ø 11×15 mm, Edelstahl, 195×105×1 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 22.30