SFr. 0.00
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Switzerland
ContactUsLinkComponent
[EN]HNO3 5 TA TI ZR 1D/L HF 1 1 * 100 mL
CMPLRM065087L1
:
CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
[EN]HNO3 5 TA TI ZR 1D/L HF 1 1 * 100 mL
CMPLRM065087L1
:
CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Frequently Bought Together
Paraffin, Erstarrungspunkt: 54 - 56 °C, Q Path® für die Mikroskopie
: VWR Chemicals
Natriumhydroxid 98,5-100,5%, Plätzchen, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens
: VWR Chemicals
Teststreifen, Nitrat/Nitrit, Dosatest
: VWR Chemicals
Testpapiere pH, MQuant®, Supelco®
: Merck
Testsätze, CSB-Küvettentest, Spectroquant®, Supelco®
: Merck
Testsätze, Stickstoff (gesamt)-Küvettentest, Spectroquant®, Supelco®
: Merck
pH-Indikatorstäbchen, MQuant®, Supelco®
: Merck
Natriumhydroxid, Plätzchen, rein, Supelco®
: Merck
Testsätze, Ammonium, Spectroquant®, Supelco®
: Merck
Ammoniaklösung 25%, EMSURE® ISO, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
: Merck
pH-Teststreifen, nicht-blutend, Dosatest
: VWR Chemicals
May-Grünwalds Eosin-Methylenblau modifizierte Lösung Färbemittel für Hämatologie, für Zytologie, Sigma-Aldrich®
: Merck
Testsätze, Nitrat, Spectroquant®, Supelco®
: Merck
Peroxid-Teststäbchen, MQuant®, Supelco®
: Merck
Natriumhydroxid, Plätzchen, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
: Merck
pH-Indikatorpapier, 1 - 14, Rota
: VWR Chemicals
Natriumchlorid, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
: Merck