AuftragsverfolgungKontakt
Pulverprobenehmer, Mini | Avantor
Pulverprobenehmer, Mini
Edelstahl, 300 mm, 6 mm, 0,05 ml
Katalognr. BURK5346-3050
Anbieter:   BURKLE
Pulverprobenehmer, Mini
Katalognr. BURK5346-3050
Anbieter:  BURKLE
Pulverprobenehmer, Mini
Pulverprobenehmer, Mini
Edelstahl, 300 mm, 6 mm, 0,05 ml
Preis
SFr. 781.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Der Pulverprobenehmer Mini ist ein Edelstahlprobenehmer für kleine Mengen. Der Probenehmer entnimmt je nach Ausführung präzise Probenvolumina von 0,01, 0,05 und 0,1 ml.
  • Probenahme von kleinen Mengen (0,01 - 0,1 ml)
  • Einfache und schnelle Anwendung per Knopfdruck
Beim Drücken der Taste dringt ein Probenahmestab in das Probenmaterial ein und fährt beim Loslassen wieder zurück. Auf diese Weise wird eine festgelegte Menge Probenmaterial in der Probenkerbe des Stabes eingeschlossen und entnommen.
Mit einer Eintauchtiefe von bis zu 300 mm können mehrere Zielpunktproben in unterschiedlichen Tiefen entnommen werden.
Der Pulverprobenehmer für kleine Volumina besteht aus hochwertigem Edelstahl 1.4404/1.4571 (316L/316Ti).
Der Pulverprobenehmer Mini dient zur Probenahme pulverförmiger Produkte aus kleinen Behältern, Säcken, Fässern oder offenen Behältern. Er wird vorwiegend in der Pharma-, Medizinprodukte- und Biotechnologiebranche eingesetzt, z. B. zur Prüfung von Rohstoffen, Wirk- und Hilfsstoffen.
Zur Verwendung:
1. Stecken Sie den Pulverprobenehmer bis zur gewünschten Tiefe in das zu beprobende Pulver ein.
2. Beim Drücken der Taste den Innenstab ausfahren.
3. Bewegen Sie den Probenehmer leicht auf und ab. Die Sammelkammer wird dadurch mit dem zu beprobenden Pulver gefüllt.
4. Ziehen Sie den Innenstab zurück.
5. Ziehen Sie den Probenehmer aus dem Medium.
6. Ziehen Sie den Innenstab aus und entleeren Sie die Probe in einen geeigneten Auffangbehälter.
7. Reinigen Sie den Probenehmer.
Zertifizierung:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Technische Daten
  • Ø:
    6 mm
  • Volumen:
    0,05 ml
  • Länge:
    300 mm
  • Material:
    Edelstahl
  • Seq:
    02