Aceton ≥99%, TECHNICAL
950 L
Anbieter: VWR Chemicals
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: 2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
- CAS Nummer:67-64-1
- Formel:CH₃COCH₃
- MDL-Nummer:MFCD00008765
- Molekulargewicht:58.08 g/mol
- Merck-Index:13,00067
- Siedepunkt:56,2 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:–95,4 °C
- Dichte:0,792 g/cm³ (20 °C)
- Blitz Pt:<–20 °C (geschlossener Tiegel)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-662-2
- UN:1090
- ADR:3,II
- ERREICHEN:01-2119471330-49
Zertifikate
Suche nach Chargennummer10L Plastic drum for liquids DIN 51 UN (ZPACK13951000) 1L Plastic bottle for liquids DIN 45 UN X (ZPACK13961000) 225L Metal drum UN (ZPACE8010050) 25L Plastic drum for liquids DIN 61 (ZPACK13952500) 5L Plastic jerrycan for liquids DIN 42 (ZPACK13951025)
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Gehalt:Min. 99 %
- IR Spectrum:Entspricht
Technische Daten
- VE:950 L