AuftragsverfolgungKontakt
Titanium(IV) oxide ≥99% USP
Titanium(IV) oxide ≥99% USP
Poly bottle, 500 g
Katalognr. SPCMTI140-500GM
Anbieter:   Spectrum Chemical
Titanium(IV) oxide ≥99% USP
Katalognr. SPCMTI140-500GM
Anbieter:  Spectrum Chemical
CAS Nummer:  13463-67-7
Titanium(IV) oxide ≥99% USP
Poly bottle, 500 g
CAS Nummer:  13463-67-7
Preis
SFr. 128.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
Titanium Dioxide, USP is used as a food coloring. All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Synonyme:  Titanic anhydride, Pigment White 6, Rutile, Titanium(IV) oxide, rutile, Titanium dioxide
  • CAS Nummer:13463-67-7
  • Formel:TiO₂
  • MDL-Nummer:MFCD00011269
  • Molekulargewicht:79.88 g/mol
  • Merck-Index:13,09549
  • Siedepunkt:2900 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:1855 °C
  • Dichte:4,2 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:236-675-5
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Assay:
    99% Min.
Technische Daten
  • Packung:
    Poly bottle
  • VE:
    500 g