AuftragsverfolgungKontakt
(S)-(-)-2-Methoxypropionic acid 97% | Avantor
(S)-(-)-2-Methoxypropionic acid 97%
Bottle, 25 g
Katalognr. APOSOR923407-25G
Anbieter:   Apollo Scientific
(S)-(-)-2-Methoxypropionic acid 97%
Katalognr. APOSOR923407-25G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  23953-00-6
(S)-(-)-2-Methoxypropionic acid 97%
Bottle, 25 g
CAS Nummer:  23953-00-6
Preis
SFr. 499.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonyme:  (S)-2-Methoxypropanoic acid
  • CAS Nummer:23953-00-6
  • Formel:C₄H₈O₃
  • MDL-Nummer:MFCD01632589
  • Molekulargewicht:104.105 g/mol
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    25 g
Technische Daten