AuftragsverfolgungKontakt
N-Boc-D-prolinal | Avantor
N-Boc-D-prolinal
Bottle, 100 g
Katalognr. APOSOR316011-100G
Anbieter:   Apollo Scientific
N-Boc-D-prolinal
Katalognr. APOSOR316011-100G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  73365-02-3
N-Boc-D-prolinal
Bottle, 100 g
CAS Nummer:  73365-02-3
Preis
844.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonyme:  1-Pyrrolidinecarboxylic acid, 2-formyl-, 1,1-dimethylethyl ester, (2R)-, tert-Butyl (R)-2-Formylpyrrolidine-1-carboxylate, (R)-N-BOC-Prolinal, (R)-2-Formylpyrrolidine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester, N-Boc-D-Prolinal, N-Boc-D-prolinal, N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-prolinal, (R)-tert-butyl 2-formylpyrrolidine-1-carboxylate
  • CAS Nummer:73365-02-3
  • Formel:C₁₀H₁₇NO₃
  • MDL-Nummer:MFCD01321389
  • Molekulargewicht:199.25 g/mol
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    100 g
Technische Daten