AuftragsverfolgungKontakt
Poly(vinylidene fluoride) | Avantor
Poly(vinylidene fluoride)
Bottle, 5 g
Katalognr. APOSPC37872-5G
Reizend
Anbieter:   Apollo Scientific
Poly(vinylidene fluoride)
Katalognr. APOSPC37872-5G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  24937-79-9
Poly(vinylidene fluoride)
Bottle, 5 g
CAS Nummer:  24937-79-9
Preis
34.70 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:24937-79-9
  • Formel:(-CH₂CF₂-)n
  • MDL-Nummer:MFCD00084470
  • Schmelzender Platingehalt:155…165 °C
  • Dichte:1,74 g/cm³ (25 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    5 g
Technische Daten