AuftragsverfolgungKontakt
L(-)-Prolin ≥99%
Bottle, 100 g
  APOSBIP0717-100G
L(-)-Prolin ≥99%
  APOSBIP0717-100G
 :  147-85-3
L(-)-Prolin ≥99%
Bottle, 100 g
 :  147-85-3
26.00 SFr.
1 * 100 g
USP, pyrogen free
 :  (S)-(-)-ProlineH-Pro-OHL-Proline, H-Pro-OH
  •  :147-85-3
  •  :C₅H₉NO₂
  •  :MFCD00064318
  •  :115.13 g/mol
  •  :228 °C (Zersetzung)
  •  :1,36 g/cm³ (25 °C)
  •  :Raumtemperatur
  •  :205-702-2
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    100 g