AuftragsverfolgungKontakt
D(+)-Biotin 99%
D(+)-Biotin 99%
Bottle, 10 g
Katalognr. APOSBIB0603-10G
Reizend
Anbieter:   Apollo Scientific
D(+)-Biotin 99%
Katalognr. APOSBIB0603-10G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  58-85-5
D(+)-Biotin 99%
Bottle, 10 g
CAS Nummer:  58-85-5
Preis
SFr. 130.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Vitamin H, D-Biotin, Vitamin B8, 5-((3aS,4S,6aR)-2-Oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanoic acid, Vitamin B7
  • CAS Nummer:58-85-5
  • Formel:C₁₀H₁₆N₂O₃S
  • MDL-Nummer:MFCD00005541
  • Molekulargewicht:244.31 g/mol
  • Schmelzender Platingehalt:231…233 °C
  • Lagertemperatur:Kühlschrank
  • EINECS:200-399-3
Documents
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    10 g