AuftragsverfolgungKontakt
(±)-Epichlorhydrin 99%
(±)-Epichlorhydrin 99%
Bottle, 500 g
Katalognr. APOSOR922424-500G
Entzündlich
Gesundheit
Giftig
Ätzend
Anbieter:   Apollo Scientific
(±)-Epichlorhydrin 99%
Katalognr. APOSOR922424-500G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  106-89-8
(±)-Epichlorhydrin 99%
Bottle, 500 g
CAS Nummer:  106-89-8
Preis
SFr. 104.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonyme:  (±)-1-Chloro-2,3-epoxypropane, Epichlorohydrin, (±)-3-Chloro-1,2-epoxypropane, 1-Chloro-2,3-epoxypropane, Epichlorhydrin, (±)-Glycerol epichlorhydrin, 3-Chloro-1,2-epoxypropane
  • CAS Nummer:106-89-8
  • Formel:C₃H₅ClO
  • MDL-Nummer:MFCD00005132
  • Molekulargewicht:92.52 g/mol
  • Siedepunkt:115…117 °C
  • Siedepunkt:115 - 117 °C
  • Schmelzender Platingehalt:–57 °C
  • Dichte:1,183
  • Blitz Pt:28 °C
  • UN:2023
  • ADR:6.1,II
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    500 g