Specifications
See all product configurations- Catalog No:
- MFLX61010-28
- MFLX30566-35
- MFLX61010-26
- MFLX61010-27
- MFLX61010-25
- MFLX61010-30
- MFLX61010-29
- MFLX30566-39
- MFLX30566-37
- Connection type:
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Currently Viewing
Specifications
About this item
Einfaches erkennen verlorener Elastomerfragmente, um Kontaminationen und Produktrückrufe zu verhindern.
- Entwickelt für die Lebensmittelverarbeitung, mikrobielle, Hochtemperatur- und mechanische Anwendungen
- In fünf Materialien erhältlich
Diese metalldetektierbaren Dichtungen bieten eine einfache und kostengünstige Lösung mit metalldetektierbaren Elastomeren. Durch die Herstellung eines Standard-Elastomers mit einer metallimprägnierten Verbindung kann verdrängtes Gummimaterial nun von einem Inline-Metalldetektor lokalisiert werden.
Durch übermäßigen Gebrauch kann es zu Abscherungen und Schäden an den Dichtungen kommen, was zu einer nicht nachweisbaren Produktverunreinigung führt. Diese metalldetektierbaren Dichtungen können Produktrückrufe verhindern, Produktverluste verringern und das Risiko verringern, dass im Endprodukt Elastomere verbraucht werden. Wenn Gummi von einem beweglichen Teil abbricht, kann er durch Ihr System und in Ihr Produkt gelangen. Das Suchen und Auffinden fragmentierter Gummiteile ist ein kostspieliger, zeitaufwändiger und ergebnisloser Prozess. Ein verschlissenes und verlorenes Gummiteil nicht zu finden, kann noch kostspieliger sein.
Mit diesen Dichtungen können Sie jeden Teil der Dichtung erkennen, der durch Abnutzung aufgrund der im Dichtungsmaterial enthaltenen Metallpartikel abgeschert wurde. Metalldetektoren oder Röntgengeräte können das Material in Flüssigkeiten oder Materialien leicht lokalisieren.
- Sanitary clamp size (Port 1):3"
- Connection type:Hygiene
- Farbe:Blau
- Bezeichnung:Röntgenfähige und metalldetektierbare Dichtung, Tuf-Steel, 3"; 10/PCK
- Environmentally Preferable:
- VE:10
- Fitting material:Tuf-Steel®
- Sanitary gasket size:3"