ContactUsLinkComponent
Masterflex® Sanitary Gasket, Buna-N, Flanged, 2" Tri-Clamp®; 10/PK
  MFLX30564-46
Masterflex® Sanitary Gasket, Buna-N, Flanged, 2" Tri-Clamp®; 10/PK
  MFLX30564-46
Freihändige Installation an schwer zugänglichen Orten!
  • Ideal für Allzweck- und Einweganwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
  • Benutzerdefinierte Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Material: Buna-N
  • Klemmengröße: 2"
Dichtungen bieten die gleichen Vorteile wie Standard-Hygienedichtungen und verfügen über eine äußere Lippe, um den Anschluss der Hygienekupplung zu greifen – sobald sie angebracht sind, müssen Sie sich keine Sorgen mehr über den sicheren Sitz der Dichtung machen! Eine besonders nützliche Funktion für schwer zugängliche oder vertikale Klemmverbindungen: Durch die Außenlippe beschleunigt sich die Montage, Ausfallzeiten werden reduziert.
Erhältlich in platingehärtetem Silikon, EPDM, Buna N und FKM (weitere Informationen finden Sie in den Materialbeschreibungen unter Standard-Hygienefittings).
  • Sanitary clamp size (Port 1):
    2"
  • Connection type:
    Hygiene
  • Bezeichnung:
    Hygienedichtung, Buna-N, Geflanscht, 2" Tri-Clamp®; 10/PCK
  • Environmentally Preferable:
  • VE:
    10
  • Fitting material:
    Buna-N
  • Sanitary gasket size:
    2"
  • Garantie:
    1 year
Frequently Bought Together