Masterflex® Nylon Clamp for Sanitary Fittings, 1-1-1/2" Clamp Size; 10/PK
Catalog # MFLX00424-TO
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Die Kragenklemme verhindert unbeabsichtigtes Öffnen.
- Alle Anschlüsse sind mit Tri-Clamp®-Anschlüssen kompatibel
- Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit; geringe Auslaugungseigenschaften
Certifications:
Ordering information:
Delivery:
Packaging:
Caution:
- Bezeichnung:Nylon Clamp for Sanitary Fittings, 1-1-1/2" Clamp Size; 10/PK
- Material:Nylon
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Sanitary clamp size (port 1):1-1/2"
- Sterilisation:Autoclave, Gamma
- VE:10
- Klemmentyp:Sanitary
Frequently Bought Together