AuftragsverfolgungKontakt
Avantor® Rigid Outer Support Containers
Avantor® Rigid Outer Support Containers
Rigid outer support container, foldable, transport version, 1000 L, Kunststoff
Katalognr. 734-3426
Anbieter:   VWR Collection
Avantor® Rigid Outer Support Containers
Katalognr. 734-3426
Anbieter:  VWR Collection
Avantor® Rigid Outer Support Containers
Rigid outer support container, foldable, transport version, 1000 L, Kunststoff
Preis
SFr. 4’010.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
3D cubic bags can fit in existing support containers. These support containers are available in either High Density Polyethylene (HDPE) and Polypropelene (PP), or stainless steel material.
  • Standard 3D cubic bags are available in 100, 200, and 1000 L volumes with 3 top ports
  • Standard 3D cubic bags are available with or without a bottom port
  • Cleanroom and shipping variants are available in either material format
  • Plastic containers can collapse for easy storage
  • Stainless steel containers are ISTA certified for shipping
Avantor® 3D cubic bags are made from a proprietary film which features a polyethelene inner and outer layer with gas and moisture barrier layer between. The film has high capacity and flexibility, and is resistant to a wide range of chemicals.
Certifications: Stainless steel containers meet ISTA 3,1B certification.
Technische Daten
  • Kapazität:
    1000 L
  • Bezeichnung:
    Rigid outer support container, foldable, transport version
  • Material:
    Kunststoff
  • Seq:
    06
Complementary Products
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Kapazität
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 734-2961
    500 l
    3D-Quadratische Beutel mit 2× 50 cm Silikon-Platin-Anschlüssen
    Port 1: 1,27×1,90 mm, mit Schlauchklemme und 1× männlichem MPX
    Port 2: 1,27×1,90 mm, mit Schlauchklemme und 1× MPX-Buchse
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 537.00
  • 734-2960
    200 l
    3D-Quadratische Beutel mit 2× 50 cm Silikon-Platin-Anschlüssen
    Port 1: 1,27×1,90 mm, mit Schlauchklemme und 1× MPX-Stecker
    Port 2: 1,27×1,90 mm, mit Schlauchklemme und 1× MPX-Buchse
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 ST - SFr. 3’920.00