Pulvertrichter, PP
180 mm, 166,0 mm, 43 mm, PP, 48,8 mm, 1290 ml Volumen
Anbieter: KARTELL
Direkt zu
Product Details & Documents
60° abgewinkelte, autoklavierbare Trichter.
- Die große Öffnung verhindert Brückenbildung beim Pulvertransfer
- Gerippte Außenseite verhindert Druckverschluss
- Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
Kann mit Flüssigkeiten verwendet werden.
Zertifizierung: Die verwendeten Rohstoffe entsprechen den Verordnungen für Lebensmittelkontakt (EU 1935/2004, 10/2011), der US-amerikanischen Food and Drug Administration und der REACH/ROHS-Verordnung.
Zubehördetails:
Verpackung:
Technische Daten
- Trichter A-Ø:180 mm
- Bezeichnung:1290 ml Volumen
- Länge:166,0 mm
- Material:PP
- Seq:06
- Stiel A-Ø:43 mm
- Stiel Länge:48,8 mm