AuftragsverfolgungKontakt
Warning signs | Avantor
Warning signs
Warning of pic-pack 307, Polyester, 25×22 mm
Katalognr. BRDY224134
Anbieter:   Brady
Warning signs
Katalognr. BRDY224134
Anbieter:  Brady
Warning signs
Warning signs
Warning of pic-pack 307, Polyester, 25×22 mm
Preis
297.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 325 ST
Product Details & Documents
These safety signs are for the purposes of accident prevention, fire protection, health hazard information and emergency evacuation.
  • Recommended by ISO 7010
  • Colour: Yellow/Black
  • Shape: Triangle
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Warning of pic-pack 307
  • Abmessungen:
    25×22 mm
  • Material:
    Polyester
  • Seq:
    02