AuftragsverfolgungKontakt
Manuelle Ventile, CR4 | Avantor
Manuelle Ventile, CR4
CR4-Ventil, 2-Wege-Handventil mit mehreren Umdrehungen, Anschluss 1 (Einlass), Anschluss 2 (Auslass) 1/4" Flaretek ,
Katalognr. ENTECR4-2M-4F
Anbieter:   ENTEGRIS
Manuelle Ventile, CR4
Katalognr. ENTECR4-2M-4F
Anbieter:  ENTEGRIS
Manuelle Ventile, CR4
CR4-Ventil, 2-Wege-Handventil mit mehreren Umdrehungen, Anschluss 1 (Einlass), Anschluss 2 (Auslass) 1/4" Flaretek ,
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Die Ventile der Serie ¹/₄" CR4 sind kleiner als die meisten vergleichbaren Ventile und eignen sich ideal für den Umgang mit Nassätz- und Reinstprozesschemikalien. Diese robusten Ventile sind für Temperaturen bis zu 160 °C bei 276 kPa geeignet.
  • Kompaktes, modulares Design
  • Hochtemperaturbeständige, vollständig aus PFA gefertigte Konstruktion
  • Umgang mit hochreinen korrosiven Chemikalien
  • Alle Chemikalien für den Halbleiter-WEC-Prozess
  • Chemikalienleitungen mit einem Durchmesser von 3/8" oder kleiner
Ohne freiliegende Metallteile ist das Mehrgangventil vollständig abgedichtet und vor aggressiven chemischen Umgebungen geschützt. Dieses vollständig aus PFA gefertigte Ventil ist für den Umgang mit hochreinen Chemikalien in Leitungsgrößen von 3/8" oder kleiner erhältlich. Eine Vielzahl von Verbindungen, darunter PrimeLock®, Flaretek ®, FNPT, PureBond ®, ' SpaceSaver ' und Super 300 Type Pillar® ermöglichen Flexibilität bei der Auslegung Ihrer Fluidleitungen. Und das kompakte, modulare Design ermöglicht vielfältige Anpassungsmöglichkeiten.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    CR4-Ventil, 2-Wege-Handventil mit mehreren Umdrehungen, Anschluss 1 (Einlass), Anschluss 2 (Auslass) 1/4" Flaretek ,