AuftragsverfolgungKontakt
D(+)-Glucose Monohydrat, Pulver, TECHNICAL
D(+)-Glucose Monohydrat, Pulver, TECHNICAL
Plastic drum, 25 kg
Anbieter:   VWR Chemicals
D(+)-Glucose Monohydrat, Pulver, TECHNICAL
Katalognr. 24374.460
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS Nummer:  14431-43-7
D(+)-Glucose Monohydrat, Pulver, TECHNICAL
D(+)-Glucose Monohydrat, Pulver, TECHNICAL
Plastic drum, 25 kg
CAS Nummer:  14431-43-7
Preis
SFr. 649.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  (2S,3R,4S,5S,6R)-6-(Hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,3,4,5-tetraol hydrate, Dextrose monohydrate
  • CAS Nummer:14431-43-7
  • Formel:C₆H₁₂O₆·H₂O
  • MDL-Nummer:MFCD00149450
  • Molekulargewicht:198.17 g/mol
  • Schmelzender Platingehalt:83 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-075-1
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Water:
    7.0 - 9.5 %
Technische Daten
  • Packung:
    Plastic drum
  • VE:
    25 kg
Technische Daten
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..