D(+)-Glucose Monohydrat, Pulver, TECHNICAL
Plastic drum, 25 kg
Anbieter: VWR Chemicals
D(+)-Glucose Monohydrat, Pulver, TECHNICAL
Katalognr. 24374.460
Anbieter: VWR Chemicals
CAS Nummer: 14431-43-7
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: (2S,3R,4S,5S,6R)-6-(Hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,3,4,5-tetraol hydrate, Dextrose monohydrate
- CAS Nummer:14431-43-7
- Formel:C₆H₁₂O₆·H₂O
- MDL-Nummer:MFCD00149450
- Molekulargewicht:198.17 g/mol
- Schmelzender Platingehalt:83 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-075-1
Documents
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Water:7.0 - 9.5 %
Technische Daten
- Packung:Plastic drum
- VE:25 kg
Technische Daten
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..