Differenzdruckmessgerät, testo 512
Digitalmanometer, testo 512-1, 0 - 200 hPa, ±(0,3 Pa + 1% des Mw) ±1 Stelle (0 - 25 hPa)
±(0,1 hPa + 1,5% des Mw) ±1 Stelle (25,001 - 200 hPa), 0,001 hPa (0 - 2 hPa)
0,01 hPa (2,01 - 20 hPa)
0,1 hPa (20,1 - 200 hPa), 146×60×28 mm, 190 g
±(0,1 hPa + 1,5% des Mw) ±1 Stelle (25,001 - 200 hPa), 0,001 hPa (0 - 2 hPa)
0,01 hPa (2,01 - 20 hPa)
0,1 hPa (20,1 - 200 hPa), 146×60×28 mm, 190 g
Katalognr. TEST0563.1512
Anbieter: Testo
Direkt zu
Product Details & Documents
Dieses kompakte Differenzdruckmessgerät testo 512 ist die ideale Lösung zur einfachen, schnellen und präzisen Messung von Gasdurchfluss und statischem Gasdruck an Heizungsanlagen, zur Filterkontrolle an Klimaanlagen und zur Staurohrmessung in Lüftungskanälen.
- Zuverlässige Messergebnisse durch lageunabhängigen Differenzdrucksensor mit hoher Genauigkeit
- Schnelle In-App (Kanal)-Konfiguration, Kurvenhistorie, Second Screen und Messdatenspeicher in der testo Smart App
- Volumenstromberechnung in Messgerät und App
- Akustischer Alarm ertönt, wenn ein Grenzwert überschritten wird
- Langlebigkeit durch kompakte Bauweise mit robustem Gehäuse
Die testo Smart App für Smartphones und Tablets unterstützt mit diesen Funktionen:
Messgerät konfigurieren
Grafische Messwertkurve anzeigen
Messdaten speichern
Verwalten Sie Kunden und Messstellen
Dokumentation vor Ort
E-Mail-Versand des Berichts
: Lieferung inkl. Transporttasche, Silikon-Verbindungsschlauch, Kalibrierprotokoll und 3× AA-Batterien.
Technische Daten
- Messbereich:0 - 200 hPa
- Auflösung:0,001 hPa (0 - 2 hPa)
0,01 hPa (2,01 - 20 hPa)
0,1 hPa (20,1 - 200 hPa) - Gewicht:190 g
- Bezeichnung:Digitalmanometer, testo 512-1
- Seq:01
- B×T×H:146×60×28 mm
- Genauigkeit:±(0,3 Pa + 1% des Mw) ±1 Stelle (0 - 25 hPa)
±(0,1 hPa + 1,5% des Mw) ±1 Stelle (25,001 - 200 hPa) - Cat. No.:TEST0563.1512
- Temperatur:‒20...+50 °C
- Akku-Typ:3× AA
- Batterielebensdauer:120 h



