RAC-CIS-N-DESMETHYL SERTRALINE HYDROCHLO 1 * 10 mg
Katalognr. PROOTRCD292100-10
Anbieter: LGC Standards PROMOCHEM
RAC-CIS-N-DESMETHYL SERTRALINE HYDROCHLO 1 * 10 mg
Katalognr. PROOTRCD292100-10
Anbieter: LGC Standards PROMOCHEM
Frequently Bought Together
Kaliumchlorid 3 mol/l (3 N) in wässriger Lösung, Supelco®
Anbieter: Merck
UV/VIS-Standards, Supelco®
Anbieter: Merck
Multielement-Kalibrierstandard IV in verd. Salpetersäure für die ICP
Anbieter: VWR Chemicals
VWR® AVS TITRINORM Pufferlösungen, 20 °C
Anbieter: VWR Chemicals
Pufferlösungen, Certipur®, farbcodiert, Supelco®
Anbieter: Merck
Leitfähigkeitsstandards, Certipur®, Supelco®
Anbieter: Merck
Pufferlösung, Ready to Use
Anbieter: WTW
Leitfähigkeitsstandardlösungen
Anbieter: VWR Chemicals
Primärfarblösungen, Reag. Ph. Eur.
Anbieter: VWR Chemicals
Buffer solutions
Anbieter: Mettler - Toledo
Lithium standard for IC, TraceCERT®, Supelco®
Anbieter: Merck
pH buffer solutions
Anbieter: Mettler - Toledo