Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Magnetrührstäbchen | Avantor

Magnetrührstäbchen

12 mm, 3 mm
Katalognr. KART0076600
Anbieter:   KARTELL
Magnetrührstäbchen
Katalognr. KART0076600
Anbieter:  KARTELL
Magnetrührstäbchen

12 mm, 3 mm

Preis
SFr. 40.30
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents

Ökonomische Rührstäbchen für unterschiedlichste Anwendungsbedingungen geeignet.

  • Stärkerer Mischvorgang bei geringeren Geschwindigkeiten
  • Als Ergänzung eine wertvolle Alternative für gewöhnliche Magnetrührstäbchen
  • Unten angegebene Größen sind als Nenngrößen mit Toleranzen von ±5% in Länge und ±10% im Durchmesser zu verstehen

Für Lebensmittel geeignet.

Technische Daten
  • Ø:
    3 mm
  • Länge:
    12 mm
  • Seq:
    01
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.